Merck
O7885
Okadaic acid potassium salt from Prorocentrum concavum
≥90% (HPLC), powder
Synonym(s):
OA
เลือกขนาด
ราคาสินค้าและจำนวนสินค้าไม่สามารถดูได้ในขณะนี้
เกี่ยวกับสินค้านี้
สูตรเอมพิริกัล (Hill Notation):
C44H67KO13
CASE番号:
น้ำหนักโมเลกุล:
843.09
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Assay:
≥90% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
ข้ามไปที่
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
biological source
plant (Prorocentrum concavum)
Quality Level
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
H2O: 0.1 mg/mL, DMSO: soluble, ethanol: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
[K+].CC(CC(O)C1OC2CCC3(CCC(C)(O3)\C=C\C(C)C4CC(C)=CC5(O4)OC(C)(CCC5O)CC(C)(O)C([O-])=O)OC2C(O)C1=C)C6CC7(CCCOC7)COC6C
InChI
1S/C46H72O13.K/c1-27-20-35(56-46(22-27)36(48)12-15-42(7,59-46)24-43(8,52)40(50)51)28(2)10-14-41(6)17-18-45(58-41)16-11-34-39(57-45)37(49)30(4)38(55-34)33(47)21-29(3)32-23-44(26-54-31(32)5)13-9-19-53-25-44;/h10,14,22,28-29,31-39,47-49,52H,4,9,11-13,15-21,23-26H2,1-3,5-8H3,(H,50,51);/q;+1/p-1/b14-10+;
InChI key
CWKZDWKRECTBCU-KMZJGFRYSA-M
หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
เปรียบเทียบสินค้าที่คล้ายกัน
ดูการเปรียบเทียบแบบเต็ม
แสดงข้อแตกต่าง
1 of 4
สินค้าชิ้นนี้
O8010O7760O9381
form
powder
form
solid
form
film
form
powder
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
92-100% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: 0.1 mg/mL, ethanol: soluble, DMSO: soluble
solubility
H2O: 0.1 mg/mL, DMSO: soluble, ethanol: soluble
solubility
0.1% acetic acid in CH3CN: H2O (1:1): 250 μg/mL, clear, colorless
solubility
DMSO: ≥1 mg/mL, ethanol: ≥1 mg/mL, methanol: ≥1 mg/mL, H2O: insoluble
color
white
color
white
color
translucent
color
-
Biochem/physiol Actions
Dinoflagellate toxin and an ionophore-like polyether derivative of a 38 carbon, fatty acid. Readily enters cells. Inhibitor of type 1 and type 2A protein phosphatases. Does not inhibit tyrosine phosphatases, alkaline phosphatases or acid phosphatase. Known tumor promotor. Used to study various cellular processes including cell cycle, apoptosis, nitric oxide metabolism and calcium signaling.
Okadaic acid is a dinoflagellate toxin and an ionophore-like polyether derivative of a 38 carbon, fatty acid.
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Skin Irrit. 2
คลาสการจัดเก็บ
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
ดูห้องสมุดเอกสาร
Yulan Zhao et al.
Life sciences, 246, 117382-117382 (2020-02-01)
Our preliminary research revealed that metformin, a classic anti-diabetic drug, could rescue Parkin protein expression and mitophagy in high glucose-challenged human renal epithelial cells in vitro, but the molecular mechanism remains to be explored. In the study, Human Renal Cortical
Mitchell J George et al.
International journal of molecular sciences, 22(12) (2021-07-03)
Myosin Light Chain (MLC) regulates platelet contraction through its phosphorylation by Myosin Light Chain Kinase (MLCK) or dephosphorylation by Myosin Light Chain Phosphatase (MLCP). The correlation between platelet contraction force and levels of MLC phosphorylation is unknown. We investigate the
Yongqiang Chen et al.
Autophagy, 18(6), 1274-1296 (2021-09-18)
Cancer cell growth is dependent upon the sustainability of proliferative signaling and resisting cell death. Macroautophagy/autophagy promotes cancer cell growth by providing nutrients to cells and preventing cell death. This is in contrast to autophagy promoting cell death under some
Chris M Brewer et al.
Developmental cell, 56(19), 2722-2740 (2021-10-06)
Spiny mice (Acomys cahirinus) are terrestrial mammals that evolved unique scar-free regenerative wound-healing properties. Myofibroblasts (MFs) are the major scar-forming cell type in skin. We found that following traumatic injury to ear pinnae, MFs appeared rapidly in both Acomys and
Yongqiang Chen et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 10, 823251-823251 (2022-03-22)
Glioblastoma (GBM) is the most common and aggressive type of brain cancer in adults, with temozolomide (TMZ) being widely used as the standard chemotherapy drug for its treatment. However, GBM frequently becomes resistant to TMZ treatment due to various mechanisms
Questions
Reviews
No rating value
Active Filters
ทีมงานนักวิทยาศาสตร์ของเราล้วนมีประสบการณ์ในสาขาการวิจัยทุกด้าน ได้แก่ ชีววิทยาศาสตร์ วัสดุศาสตร์ การสังเคราะห์ทางเคมี โครมาโทกราฟี การวิเคราะห์ และอื่น ๆ อีกมากมาย.
ติดต่อฝ่ายบริการทางเทคนิค