Merck
U4635
UNISETTE Tissue Processing/Embedding Cassettes
white
Synonym(s):
UNISETTE Tissue Processing/Embedding Cassettes
เกี่ยวกับสินค้านี้
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41116124
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
color
white
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
General description
Histology processing/embedding cassettes made of acetal polymer. These cassettes keep specimens safely submerged in liquid and are resistant to histological solvents. The one-piece lid snaps apart and conveniently locks into the cassette base, ensuring specimen safety. A line of cassette colors are available to fit your needs and preference. A large 30° anterior writing area is available for your convenience. Not suitable for automated printers.
Application
Compatible with Leica and Sakura printers.
Preparation Note
Case contains 3 dispenser boxes of 500 cassettes.
Legal Information
Unisette is a trademark of Simport
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ UNISETTE Tissue Processing/Embedding Cassettes
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)