Merck
Z329053
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, cylindrical with pivot ring
L 70 mm, bar diam. 8.5 mm
Synonym(s):
cylindrical stir bar, magnetic bar, magnetic stir bar, spinbar, stir bar
เกี่ยวกับสินค้านี้
NACRES:
NB.72
UNSPSC Code:
41103806
Material:
cylindrical PTFE-coated
Manufacturer/tradename:
BRAND 137445
Packaging:
pack of 10
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
material
cylindrical PTFE-coated
Quality Level
packaging
pack of 10
manufacturer/tradename
BRAND 137445
L
70 mm
bar diam.
8.5 mm
ring diam.
10 mm
General description
For vessels with slightly uneven bottoms. The pivot ring reduces the contact surface and enables the stirrer to adopt the optimum stirring position.
Other Notes
BR137445 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, cylindrical with pivot ring
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)