การวิเคราะห์คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ ADC
สารประกอบแอนติบอดี-ยา (ADCs) ที่เชื่อมโยงแอนติบอดีโมโนโคลนัลเพื่อส่งมอบสารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรมที่มีฤทธิ์สูง (HPAPIs) มีโครงสร้างที่ซับซ้อนโดยธรรมชาติ ทำให้การวิเคราะห์ลักษณะของยาชีวภาพเพื่อยืนยันโครงสร้าง การจับตัว ความบริสุทธิ์ และฤทธิ์ของยาเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ในฐานะพันธมิตรด้านการวิเคราะห์ของคุณ เราสามารถให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับองค์ประกอบทางชีวภาพของ ADC ของคุณ ทั้งในรูป “เปล่า” และรูปที่รวมกับยา – โดยดำเนินการทดสอบที่ปลอดภัยกว่า เชื่อถือได้มากขึ้น และรวดเร็วขึ้น ซึ่งช่วยเร่งการตัดสินใจเกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ในช่วงเวลาสำคัญ
บริการวิเคราะห์คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ ADC ของเรามีจุดเด่นดังนี้:
ห้องปฏิบัติการที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน GMP
คำแนะนำและกำกับดูแลด้านกฎระเบียบที่ทันสมัย
เทคโนโลยีและอุปกรณ์ล้ำสมัย
นักวิทยาศาสตร์ที่มีประสบการณ์และทีมบริหารโครงการที่ทุ่มเท
การทดสอบที่ช่วยลดความเสี่ยงในการพัฒนาและผลิต
ความปลอดภัยและประสิทธิภาพของ ADC ของคุณเริ่มต้นจากการเข้าใจบทบาทของแอนติบอดีในการนำ ADC ไปยังเซลล์มะเร็ง รวมถึงศักยภาพในการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน ชุดทดสอบที่หลากหลายของเราสำหรับรูปแบบที่จับคู่และไม่จับคู่สามารถช่วยระบุปัจจัยสำคัญต่าง ๆ ได้:
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและหน้าที่ของแอนติบอดี
คุณสมบัติคุณภาพที่ต้องการสำหรับการใช้งานที่เลือก
การจับกับแอนติเจนเป้าหมาย
กิจกรรมทำลายเซลล์
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพหลังการเชื่อมต่อ
การทำงานหลังการเชื่อมต่อ
การเลือกตัวเชื่อม (linker) ที่ใช้หรือวิธีการสร้างคอนจูเกตการวิเคราะห์โครงสร้างของ ADC ที่ใช้เพื่อประเมินคุณสมบัติเชิงโครงสร้างและเชิงหน้าที่
ดูคำแนะนำการทดสอบมาตรฐานที่สามารถเปิดเผยโครงสร้าง การจับตัว และประสิทธิภาพของ ADC ของคุณ
โครงสร้างขั้นต้น
น้ำหนักโมเลกุล (แบบไม่แตกสลาย, แบบลดรูป, แบบถอดกลีโคซิล) โดย LC-MS
แผนที่เปปไทด์ โดย LC-MS หรือ LC-MS/MS
แผนที่ดิสัลไฟด์ โดย LC-MS
ตำแหน่งการเชื่อมต่อ โดย LC-MS/MS
DAR (อัตราส่วนยาต่อแอนติบอดี) โดย HIC-HPLC, UV หรือ LC-MS
รูปแบบที่ไม่เกิดการจับคู่ (D0) โดย LC-UV
โปรไฟล์ N-ไกลแคน โดย LC หรือ LC-MS
โครงสร้างระดับสูง
การวัด ความร้อนแบบสแกนเชิงต่าง
ไดโครอิซึมวงกลม
ความบริสุทธิ์
สารปนเปื้อนที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีอิสระ
สารยาที่เหลือ
CE-SDS (ลดและไม่ลด)
การโฟกัสไอโซอิเล็กทริกแบบแคปิลารี (cIEF)
โครมาโทกราฟีแบบแยกตามขนาด
การกระเจิงแสงแบบไดนามิก (DLS)
ELISA (การจับกับเป้าหมาย) เลือกคุณสมบัติใดก็ตามด้านล่างนี้
การวัดด้วยเครื่องวัดเซลล์แบบไหล (การจับกับเป้าหมาย)
SPR (การจับกับเป้าหมายและความชอบ)
SPR (การจับตัวกับตัวรับ Fc gamma และความผูกพัน)
SPR (การจับกับ FcRn และความชอบ)
กิจกรรมทางชีวภาพ
การทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์
ADCC - เซลล์ต้นแบบหรือเซลล์รายงาน
CDC
ADCP - เซลล์ต้นแบบหรือรีพอร์ตเตอร์
การทดสอบการนำเข้าสู่เซลล์
pH
ออสโมลาลิตี้
ความเข้มข้น
ลักษณะ
ความสมบูรณ์ของบรรจุภัณฑ์
การวิเคราะห์ความชื้นด้วยวิธีคาร์ล ฟิชเชอร์
การซึมผ่านของสี (เพื่อยืนยันความสมบูรณ์ของฝาปิด)
พันธมิตรที่ปรับตัวได้พร้อมความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
เพื่อช่วยคุณนำการรักษาแบบใหม่ที่ปลอดภัยออกสู่ตลาด บริการทดสอบ BioReliance® ของ Merck ให้บริการชุดบริการที่กว้างขวางด้านการวิเคราะห์ลักษณะของยาชีวภาพ การทดสอบความปลอดภัย และการพัฒนากระบวนการ ในทุกขั้นตอนของการพัฒนา ตั้งแต่การค้นพบยาจนถึงการได้รับอนุมัติออกสู่ตลาด ทีมงานที่มีประสบการณ์ของเรา ร่วมกับความเชี่ยวชาญด้านการดำเนินงานและความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในกฎระเบียบ จะช่วยคุณลดความเสี่ยงให้ต่ำที่สุดในทุกขั้นตอนของกระบวนการ
แอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง ยาที่รวมกับแอนติบอดี (ADCs) ใช้แอนติบอดีชนิดโมโนโคลนัล (mAbs) เพื่อนำสารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรมที่มีประสิทธิภาพสูงไปยังเซลล์เป้าหมาย เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการผลิต ADC
บริการที่เกี่ยวข้อง การทดสอบที่ใช้แอนติบอดีโมโนโคลนัล (mAb) ใช้เพื่อวิเคราะห์คุณสมบัติการทำงานและคุณภาพของยาชีวภาพในการทดสอบกลุ่มเซลล์หรือโคลน หาก mAb ของคุณเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบหรือผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่คล้ายคลึง (biosimilar) การศึกษาความเทียบเคียงของเราจะรับประกันการผลิต mAb ที่มีความมั่นคงและสามารถทำซ้ำได้ พร้อมทั้งกำหนดความเทียบเคียงระหว่างโรงงานผลิตต่าง ๆ หรือระหว่างผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่คล้ายคลึงกับผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การวิเคราะห์ที่เชื่อถือได้ช่วยควบคุมสิ่งเจือปนในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากแอนติบอดีโมโนโคลนัล (mAb) ซึ่งช่วยส่งเสริมความก้าวหน้าของโครงการด้วยอุปกรณ์ทันสมัยและระยะเวลาการวิเคราะห์ที่รวดเร็ว บริการ Millipore® CTDMO มีความเชี่ยวชาญในการผลิตสารประกอบแอนติบอดี-ยา (Antibody-Drug Conjugate) บริการ BioReliance ® ช่วยอำนวยความสะดวกในการพัฒนาการวิเคราะห์ทางชีวภาพซึ่งมีความสำคัญต่อความก้าวหน้าของโมเลกุลตั้งแต่แนวคิดไปจนถึงการค้า
วิดีโอที่เกี่ยวข้อง Slide 1 of 4
Senior Scientist, Agata Burzawa, MSc, describes how designing cell-based assays to help our clients understand the complex biological functions of the therapy they are developing as a part of product characterization. Senior Scientist Helen Hsu, Ph.D. describes how, with our custom binding assays, and supported with our comprehensive off-the-shelf Fc gamma receptor binding assays, we can help you optimize your mAb production, from clone development through upstream and downstream processes. The complexities of biological manufacturing, the large size of the molecules, and the product heterogeneity introduced by cellular expression systems present significant challenges to measuring the quality of a biologic drug. Newer, high-resolution analytical techniques help answer questions regarding product heterogeneity and drug functions, and help assess for product-related aggregates and impurities. Product Characterization Scientist, Rachel Wood, introduces the multiplexed cytokine release assay. A highly sensitive assay that requires low sample volumes to measure the cytokine release activity induced by your mAb.
บนสุด
เข้าสู่ระบบเพื่อดำเนินการต่อ เพื่ออ่านต่อ โปรดเข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชีใหม่
เข้าสู่ระบบ ยังไม่มีบัญชีใช่หรือไม่? ลงทะเบียน หน้านี้ได้ถูกแปลโดยเครื่องแปลภาษาเพื่อความสะดวกของลูกค้าของเรา เราได้พยายามเพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องแปลภาษาแปลได้ถูกต้องแม่นยำ อย่างไรก็ตาม เครื่องแปลภาษานั้นไม่สมบูรณ์แบบ หากคุณไม่พอใจกับเนื้อหาที่แปลโดยเครื่องแปลภาษา โปรดอ้างอิงจากฉบับภาษาอังกฤษ