สารละลายล้าง Western Blot แบบกรด
การล้างและทำการ Western blot ใหม่ช่วยให้สามารถรักษาตัวอย่างไว้ได้ และแก้ไขหรือปรับความเข้มข้นของแอนติบอดีและเวลาการบ่มได้อย่างรวดเร็ว สูตรนี้ใช้สำหรับสารละลายล้าง Western blot แบบกรด ซึ่งใช้กลีซีนไฮโดรคลอไรด์และสารลดแรงตึงผิวโซเดียมโดเดซิลซัลเฟต (SDS) หากโปรตีนเป้าหมายมีความไวต่อสภาพกรด ให้ลองใช้สูตรสารละลายล้างที่ใช้สารลดแรงตึงผิวเป็นฐาน
เครื่องคำนวณสูตรนี้ช่วยให้เตรียมสารละลายการล้าง Western blot แบบกรดได้อย่างแม่นยำสำหรับปริมาณมิลลิลิตรใดก็ตาม ป้อนปริมาณที่ต้องการ คลิกปุ่ม CALCULATE และตารางจะแสดงปริมาณของแต่ละส่วนประกอบที่จำเป็น
เครื่องคำนวณสูตรน้ำยาล้าง Western Blot แบบกรด
เครื่องคำนวณสูตรอื่น ๆ สำหรับบัฟเฟอร์และสารละลายในการทดสอบ Western Blotting
สารละลายสต็อก
- บัฟเฟอร์โหลดตัวอย่าง SDS 4X
- 10X น้ำเกลือบัฟเฟอร์ฟอสเฟต (PBS)
- สารละลายสต็อก 10X Tris-Buffered Saline (TBS)
- ส่วนประกอบสารละลายต้นแบบสำหรับสารละลายการแยกชั้น Western Blot
บัฟเฟอร์ล้างและบัฟเฟอร์บล็อกกิ้ง
- สารละลายใช้งาน 1X Tris-Buffered Saline (TBS)
- 1X น้ำเกลือบัฟเฟอร์ทริส, สารลดแรงตึงผิว Tween® 20 0.1% (TBST)
- 1X PBS (น้ำเกลือบัฟเฟอร์ฟอสเฟต)
- 1X น้ำเกลือบัฟเฟอร์ฟอสเฟต, สารลดแรงตึงผิว Tween® 20 0.1% (PBST)
- สารบัฟเฟอร์บล็อกกิ้งจากนมผงไม่ไขมัน (NFDM)
- บัฟเฟอร์บล็อกกิ้งอัลบูมินซีรั่มวัว (BSA)