Merck
หน้าแรกการสนับสนุนเครื่องคิดเลขและแอปสารบัฟเฟอร์สำหรับล้าง Western Blot ที่ทำจากสารทำความสะอาด
สารบัฟเฟอร์สำหรับล้าง Western Blot ที่ทำจากสารทำความสะอาด
การล้างและทำการ Western blot ใหม่ช่วยให้สามารถรักษาตัวอย่างไว้ได้ และปรับแก้ไขหรือปรับความเข้มข้นของแอนติบอดีและเวลาการบ่มได้อย่างรวดเร็ว สูตรนี้ใช้สำหรับสารละลายล้าง Western blot ที่ใช้สารลดแรงตึงผิวโซเดียมโดเดซิลซัลเฟต (SDS) และสารรีดิวซ์ β-เมอร์แคปโตเอทานอล (BME) เพื่อกำจัดแอนติบอดีและสารตรวจจับแบบเคมีลูมิเนสเซนต์หรือฟลูออเรสเซนต์
เครื่องคำนวณนี้ช่วยให้เตรียมสารละลายการล้าง Western blot ที่ใช้สารลดแรงตึงผิวได้อย่างแม่นยำ สำหรับปริมาณมิลลิลิตรใดก็ตาม ป้อนปริมาณที่ต้องการ คลิกปุ่ม CALCULATE และตารางจะแสดงปริมาณของแต่ละส่วนประกอบที่จำเป็น
เครื่องคำนวณสูตรน้ำยาล้าง Western Blot ที่ทำจากสารทำความสะอาด
100 mL Recipe Desired Volume: mL    
20 mL of 10% SDS (71736)   mL of 10% SDS
12.5 mL of 0.5 M Tris-HCl pH 6.8 (FW 157.60)    mL of 0.5 M Tris HCl pH 6.8
0.8 mL of β-mercaptoethanol (63689)   mL of β-mercaptoethanol
Adjust final volume to 100 mL with Milli-Q® Water Adjust final volume to   mL with Milli-Q® Water
  Procedure
  1. In a fume hood, place the blot in detergent stripping buffer and incubate with agitation for 30 minutes at 50 °C.
  2. Place the blot in 1X PBS and agitate for 10 minutes. Repeat with fresh buffer.
  3. Optional: Repeat the initial detection protocol (omitting the primary antibody step) to make sure that the antibodies have been inactivated or removed from the membrane.
  4. Place the blot in fresh 1X PBS and agitate for 10 minutes.
  5. Proceed to the blocking step for the next round of immunodetection.
เครื่องคำนวณสูตรอื่น ๆ สำหรับบัฟเฟอร์และสารละลายในการทดสอบ Western Blotting
สารละลายสต็อก
บัฟเฟอร์ล้างและบัฟเฟอร์บล็อกกิ้ง
สารละลายสกัด