สารบัฟเฟอร์ปิดกั้นอัลบูมินจากเลือดวัว (BSA)
บัฟเฟอร์บล็อกกิ้งที่มีอัลบูมินเซรั่มวัว (BSA) เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเติมเต็มจุดจับโปรตีนส่วนเกินบนเมมเบรนและไมโครเพลท สำหรับการประยุกต์ใช้ในเทคนิคเวสเทิร์นบลอตติ้งและ ELISA ตามลำดับ โดยทั่วไป BSA 1-3% ก็เพียงพอสำหรับการใช้งานส่วนใหญ่ เพื่อเตรียมบัฟเฟอร์บล็อกกิ้ง BSA 1% ปริมาณ 100 mL ให้ละลาย BSA 1 g ใน TBST 100 mL
เครื่องคำนวณสูตรบัฟเฟอร์บล็อกกิ้ง BSA ช่วยให้สามารถเตรียมสารละลายบล็อกกิ้ง BSA ได้อย่างแม่นยำ ไม่ว่าคุณจะเตรียมปริมาณเพียงพอสำหรับการทดลองครั้งเดียวหรือสำหรับทั้งห้องปฏิบัติการ เพียงป้อนความเข้มข้นและปริมาตรที่ต้องการ คลิกปุ่ม CALCULATE และตารางจะแสดงปริมาณของแต่ละส่วนประกอบที่จำเป็น
เครื่องคำนวณสูตรบัฟเฟอร์บล็อกกิ้ง BSA
| 1% in 100 mL Recipe | BSA: % at Desired Volume: mL |
| 1 g BSA (A5611) | g BSA |
| in 100 mL of 1X TBST | in mL of 1X TBST |
เครื่องคำนวณสูตรอื่น ๆ สำหรับบัฟเฟอร์และสารละลายในการทดสอบ Western Blotting
สารละลายสต็อก
- บัฟเฟอร์โหลดตัวอย่าง SDS 4X
- 10X น้ำเกลือบัฟเฟอร์ฟอสเฟต (PBS)
- สารละลายต้นแบบ 10X Tris-Buffered Saline (TBS)
- ส่วนประกอบของสารละลายสต็อกสำหรับสารละลายการแยกชั้น Western Blot
บัฟเฟอร์ล้างและบัฟเฟอร์บล็อก
- สารละลายใช้งาน 1X Tris-Buffered Saline (TBS)
- 1X น้ำเกลือบัฟเฟอร์ทริส, สารลดแรงตึงผิว Tween® 20 0.1% (TBST)
- 1X PBS (น้ำเกลือบัฟเฟอร์ฟอสเฟต)
- 1X น้ำเกลือบัฟเฟอร์ฟอสเฟต, สารลดแรงตึงผิว Tween® 20 0.1% (PBST)
- สารบัฟเฟอร์บล็อกกิ้งจากนมผงไม่ไขมัน (NFDM)
สารละลาย Stripping