บัฟเฟอร์สำหรับโหลดตัวอย่าง SDS 4X สำหรับการวิเคราะห์ Western Blotting
สูตรบัฟเฟอร์โหลดตัวอย่าง SDS นี้เหมาะสำหรับการเตรียมและโหลดตัวอย่างโปรตีนลงในเจลเพื่อวิเคราะห์ด้วยวิธีอิเล็กโทรโฟเรซิสเจลโพลีอะคริลาไมด์ เครื่องคำนวณสูตรนี้ช่วยให้สามารถเตรียมบัฟเฟอร์โหลดตัวอย่าง SDS 4X ได้อย่างแม่นยำสำหรับปริมาณใดก็ตามที่คุณต้องการ เพียงป้อนปริมาณที่ต้องการ คลิกปุ่ม "CALCULATE" และตารางจะแสดงปริมาณของแต่ละส่วนประกอบที่จำเป็น
ความเข้มข้นของสารละลาย 4X:
- Tris-HCl: 0.2 M
- DTT: 0.4 M
- SDS: 277 mM, 8.0% (w/v)
- Bromophenol blue: 6 mM
- กลีเซอรอล: 4.3 M
| 7.5 mL Recipe | Desired Volume: mL |
|
| 1.5 mL 1 M Tris-HCl pH 6.5 (20-160) |
mL 1 M Tris-HCl pH 6.5 |
|
| 3 mL of 1 M DTT (dithiothreitol) (43816) |
mL of 1 M DTT (dithiothreitol) |
|
| 0.6 g of SDS (sodium dodecyl sulfate) (L3771) | g of SDS (sodium dodecyl sulfate) |
|
| 30 mg of bromophenol blue (B0126) | mg of bromophenol blue | |
| 2.4 mL of glycerol (G5516) | mL of glycerol | |
| Adjust final volume to 7.5 mL with Milli-Q® Water | Adjust final volume to mL with Milli-Q® Water |
|
| Make 500 µL aliquots and store at -20 °C. Note: Should the solution appear orange/yellow, it may be necessary to raise the pH by adding a suitable base, such as 5 M NaOH, dropwise. |
เครื่องคำนวณสูตรอื่น ๆ สำหรับบัฟเฟอร์และสารละลายในการทดสอบ Western Blotting
สารละลายสต็อก
- สารละลายพื้นฐาน Tris-Buffered Saline (TBS) 10X
- สารละลายพื้นฐาน 10X Phosphate-Buffered Saline (PBS)
- ส่วนประกอบของสารละลายสต็อกสำหรับสารละลายการแยกชั้น Western Blot
บัฟเฟอร์ล้างและบัฟเฟอร์บล็อกกิ้ง
- สารละลายใช้งาน 1X Tris-Buffered Saline (TBS)
- สารละลายทำงาน 1X Tris-Buffered Saline, 0.1% Tween® 20 (TBST)
- เครื่องคำนวณสูตรความเข้มข้น PBS (น้ำเกลือบัฟเฟอร์ฟอสเฟต) 1X
- 1X น้ำเกลือบัฟเฟอร์ฟอสเฟต, สารลดแรงตึงผิว Tween® 20 0.1% (PBST)
- สารบัฟเฟอร์บล็อกกิ้งจากนมผงไร้ไขมัน (NFDM)
- สูตรบัฟเฟอร์บล็อกกิ้งอัลบูมินซีรั่มวัว (BSA)
สารละลาย Stripping