Merck
หน้าแรกการระบุน้ำมันคงที่โดย chromatography ชั้นบาง
การระบุน้ำมันคงที่โดย chromatography ชั้นบาง (วิธีที่ II, USP Monograph)
Sanjay Poman, R&D Scientist
บทนำ
น้ำมันพืชและไขมันเป็นส่วนประกอบสำคัญของอาหารของเรา พวกเขาจะใช้ในรูปแบบที่แตกต่างกันเช่นการปรุงอาหารหรือน้ำมันทอดน้ำสลัดและเป็นส่วนผสมในสูตรผลิตภัณฑ์อาหาร สิ่งเหล่านี้มีความสำคัญจากทั้งมุมมองด้านโภชนาการและเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามการตรวจสอบให้แน่ใจว่าความถูกต้องของพวกเขาเป็นปัญหาที่สำคัญเนื่องจากยุคเก่าอุตสาหกรรมอาหารมีความจำเป็นที่สำคัญในการตรวจสอบความถูกต้องของน้ำมันและไขมันเหล่านี้และมั่นใจในคุณภาพของพวกเขา
มีการใช้วิธีการหลายอย่างเพื่อตรวจสอบความบริสุทธิ์ของน้ำมันและไขมันที่กินได้ เนื่องจากน้ำมันและไขมันแต่ละชนิดอาจมีองค์ประกอบพิเศษในระดับที่ทราบจึงอาจใช้การมีอยู่และความเข้มข้นเป็นเครื่องมือตรวจจับได้
โครมาโตกราฟีบางชั้นประสิทธิภาพสูง (HPTLC) เป็นวิธีการพิมพ์ลายนิ้วมือที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสำหรับการระบุน้ำมันคงที่โดยโครมาโตกราฟีบางชั้นตาม USP 43 NF 38 วิธีโมโนกราฟที่มี USP บททั่วไป < 202 >1 การทดสอบการระบุ USP สำหรับน้ำมันคงที่ใช้ซิลิกาเจลซิลิกาออกเทคดีซิลที่เหมาะสมเป็นเฟสสำหรับโครมาโตกราฟีบางชั้นประสิทธิภาพสูง (HPTLC)
หมายเหตุการใช้งานนี้แสดงให้เห็นถึงการใช้ USP ทั่วไปบทที่ 202 > สำหรับการระบุน้ำมันคงที่โดย chromatography บางชั้นซึ่งรวมถึงวิธีการ HPTLC สำหรับการระบุน้ำมันไขมันที่แตกต่างกัน
แผ่น HPTLC Silica Gel ที่พัฒนาขึ้นอย่างแท้จริง 60 RP18 F254 แสดงแทร็กสีฟ้าที่มีป้ายชื่อเป็น 1 2 3 4 5 และ 6 จากซ้ายไปขวาสำหรับตัวอย่างน้ำมันคงที่ที่แตกต่างกัน
รูปที่ 1แผ่น HPTLC ที่พัฒนาขึ้นสำหรับการวิเคราะห์ HPTLC ของตัวอย่างน้ำมันคงที่ แทร็ค: 1. น้ำมันมะกอก USP RS, 2 น้ำมันข้าวโพด USP RS, 3 น้ำมันอัลมอนด์ 4 น้ำมันถั่วลิสง 5 น้ำมันดอกทานตะวัน 6 น้ำมันมะพร้าว
ข้อมูล Chromatographic - โซลูชันการทดสอบความเหมาะสมของระบบ (SST)
สองซิลิกาเจล 60 RP18 F254 แผ่นเก็บไว้ติดกันแสดงแถบสีฟ้าในความเข้มที่แตกต่างกันตามที่ได้รับสำหรับน้ำมันมะกอกและข้าวโพดในตัวอย่างน้ำมันคงที่ที่มีขนาดการวัดวางอยู่ทางซ้ายสุด
รูปที่ 2แถบ HPTLC ของน้ำมันมะกอก (ซ้าย) และน้ำมันข้าวโพด (ขวา) ในตัวอย่างน้ำมันคงที่
เกณฑ์ความเหมาะสมของระบบ
จุดหลักสี่จุดจากข้าวโพดและแถบหลักสองแถบจากน้ำมันมะกอกจะถูกระบุและแยกออกจากกันอย่างชัดเจน
Acceptance Criteria
ค่า RF ของแถบหลักในโซลูชันตัวอย่างสอดคล้องกับของโซลูชันมาตรฐาน
แถบ HPTLC ที่มีสีฟ้าในความเข้มที่แตกต่างกันที่ได้รับสำหรับ 15 น้ำมันที่แตกต่างกันบนซิลิกาเจล 60 RP18 F254 แผ่นเก็บไว้ติดกันติดฉลาก 1 ถึง 15 จากซ้ายไปขวา
รูปที่ 3แถบ HPTLC ของน้ำมันที่แตกต่างกัน
สรุป
การใช้แผ่น HPTLC และทำตามวิธีการที่กำหนดไว้ใน USP 43 NF38 monograph โดยใช้ USP บททั่วไป < 202 > แนวทางเกณฑ์การยอมรับสำหรับน้ำมันคงที่ภายใต้การทดสอบการระบุตัวตนได้รับการตอบสนองสำหรับตัวอย่างตลาด 13 ตัวอย่างน้ำมันในตลาดต่างๆได้รับการทดสอบตามขั้นตอนและพบว่าน้ำมันมีแถบแยกที่ดีซึ่งมี ค่า RF คล้ายกับแถบมาตรฐานในน้ำมันมาตรฐาน การศึกษาแยกต่างหากของอัลมอนด์, ถั่วลิสง, ดอกทานตะวันและน้ำมันมะพร้าวแสดงให้เห็นวงดนตรีที่แยกออกจากกันอย่างดี ที่มีค่า RF คล้ายกับน้ำมันมะกอกมาตรฐานและมาตรฐานน้ำมันข้าวโพดที่ตรงตามเกณฑ์การยอมรับวิธีการโมโนกราฟ USP เช่นเดียวกับเกณฑ์ SST
เพื่อช่วยในการทดสอบห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สำหรับการปลอมปนของน้ำมันหอมระเหยมาตรฐานการวิเคราะห์ที่เหมาะสมของเครื่องหมายเคมีทั่วไปที่ใช้ในการทดสอบความถูกต้องของน้ำมันหอมระเหยจะแสดงอยู่ในรายการผลิตภัณฑ์ด้านล่าง
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
Loading
ข้อมูลอ้างอิง
1.
United States Pharmacopeia (2022). General Chapter, 〈202〉 Identification of Fixed Oils By Thin-Layer Chromatography. USP-NF. https://doi.usp.org/USPNF/USPNF_M7560_02_01.html.