Merck
AOBH97EBABEF
AOBChem
2-bromo-1-chloro-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene
登入 查看組織和合約定價
選擇尺寸
關於此項目
CAS 編號:
分子量::
277.44
MDL號碼:
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
Iupac Name
2-bromo-1-chloro-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C7H2BrClF4/c8-6-4(7(11,12)13)1-3(10)2-5(6)9/h1-2H
InChI 密鑰
KBNXXGGLHJNRDH-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal transportation(<77F)
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-bromo-1-chloro-5-fluoro-3-trifluoromethyl-benzene.html
MSDS
https://aobchem.com/2-bromo-1-chloro-5-fluoro-3-trifluoromethyl-benzene.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)