Merck
COM448679032
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 3-(2,5,6-trimethoxypyridin-3-yl)-4,5-dihydroisoxazole-5-carboxylate
登入 查看組織和合約定價
選擇尺寸
關於此項目
CAS 編號:
分子量::
296.28
MDL號碼:
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
Iupac Name
methyl 3-(2,5,6-trimethoxy-3-pyridinyl)-2,5-dihydro-5-isoxazolecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H16N2O6/c1-17-9-5-7(11(18-2)14-12(9)19-3)8-6-10(21-15-8)13(16)20-4/h5-6,10,15H,1-4H3
InChI 密鑰
AQEPLSBOVBRZCZ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?ST-0880
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?ST-0880
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)