跳轉至內容
Merck

ENA638599051

Enamine

3-chloro-4-(methylamino)benzene-1-carbothioamide

同義詞:

3-chloro-4-(methylamino)benzenecarbothioamide

登入 檢視組織與合約價格。

選擇尺寸


關於此項目

CAS 編號:
分子量::
200.69
MDL number:
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助

Inchi Code

1S/C8H9ClN2S/c1-11-7-3-2-5(8(10)12)4-6(7)9/h2-4,11H,1H3,(H2,10,12)

Inchi Key

BZKZXIBQTZYTQA-UHFFFAOYSA-N

Storage temp.

RT

Purity

95

Country of Origin

UA

Shipping Temperature

Normal

Physical Form

powder


從最近期的版本中選擇一個:

分析證明 (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.

如果您需要協助,請聯絡 客戶支援

已經擁有該產品?

您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。

存取文件庫

我們的科學家團隊在所有研究領域都有豐富的經驗,包括生命科學、材料科學、化學合成、色譜、分析等.

聯絡技術服務