Merck
ENAH90822AB1
Enamine
methyl 5-(chlorosulfonyl)thieno[3,2-b]thiophene-2-carboxylate
登入 查看組織和合約定價
選擇尺寸
關於此項目
CAS 編號:
分子量::
296.78
MDL號碼:
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
Iupac Name
methyl 5-(chlorosulfonyl)thieno[3,2-b]thiophene-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H5ClO4S3/c1-13-8(10)6-2-4-5(14-6)3-7(15-4)16(9,11)12/h2-3H,1H3
InChI 密鑰
OJXQLPORXIFZMX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1588214
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1588214
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)