Merck
SY3H94E1CB8C
Synthonix Corporation
4-Methyl-3-pyridylzinc bromide, 0.50 M in THF
同義詞:
bromo(4-methyl-3-pyridinyl)zinc
登入 檢視組織與合約價格。
選擇尺寸
關於此項目
CAS 編號:
分子量::
237.41
MDL number:
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
Inchi Code
1S/C6H6N.BrH.Zn/c1-6-2-4-7-5-3-6;;/h2,4-5H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
Inchi Key
VFVJHMSMHQZBQF-UHFFFAOYSA-M
Storage temp.
Refrigerator
Purity
0.50
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solution
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)