Merck
Millipore Express® SHC,Opticap® XL囊式 sterile, Opticap® XL, inlet connection diam. 1.5 in., pore size 0.5/0.2 μm, cartridge nominal length 3 in. (7.5 cm)
Millipore Express® SHC 0.5/0.2µm, Opticap® XL 3 Capsule
Millipore Express® SHC,Opticap® XL囊式 sterile, Opticap® XL, inlet connection diam. 1.5 in., pore size 0.5/0.2 μm, cartridge nominal length 3 in. (7.5 cm)
同義詞:
Millipore Express® SHC,Opticap® XL囊式
Products
產品類別
品牌
Sterilization Compatibility
中介
長度 (cm)
長度 (in)
品質等級
疏水性
外殼材質
支架材質
孔徑 (µm)
無菌
消毒方法