Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
2 mg | Se envía en 10 días desde el socio de Aldrich | $61.10 |
5 mg | Se envía en 10 días desde el socio de Aldrich | $78.00 |
10 mg | Se envía en 10 días desde el socio de Aldrich | $98.80 |
25 mg | Se envía en 10 días desde el socio de Aldrich | $144.30 |
50 mg | Se envía en 10 días desde el socio de Aldrich | $196.30 |
100 mg | Se envía en 10 días desde el socio de Aldrich | $275.60 |
Acerca de este artículo
Referencia (SKU) del distribuidor: AA002LDP-2MG
$61.10
Se envía en 10 días desde el socio de Aldrich
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleInchi Code
1S/C22H34O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-19-17-15-18-20(23)21(19)22(24)25/h7-8,15,17-18,23H,2-6,9-14,16H2,1H3,(H,24,25)/b8-7+
Inchi Key
YXHVCZZLWZYHSA-BQYQJAHWSA-N
Country of Origin
US
Storage temp.
2~8C
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description - | description A cell-permeable anacardic acid analog that inhibits protein SUMO . | description phyproof® Reference Substance | description primary reference standard |
| Inchi Key YXHVCZZLWZYHSA-BQYQJAHWSA-N | Inchi Key - | Inchi Key - | Inchi Key - |
| Storage temp. 2~8C | Storage temp. - | Storage temp. - | Storage temp. - |
| Country of Origin US | Country of Origin - | Country of Origin - | Country of Origin - |
| Inchi Code 1S/C22H34O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-19-17-15-18-20(23)21(19)22(24)25/h7-8,15,17-18,23H,2-6,9-14,16H2,1H3,(H,24,25)/b8-7+ | Inchi Code - | Inchi Code - | Inchi Code - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ginkgolic Acid
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?