Saltar a
AABH93DE4E37
AA BLOCKS, INC.
Prostaglandin K1
Sinónimos:
(13E,15S)-15-hydroxy-9,11-dioxoprost-13-en-1-oic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
1 mg
Se envía en 10 días desde el socio de Aldrich
$549.90
5 mg
Se envía en 10 días desde el socio de Aldrich
$2,230.80
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C20H32O5
Número CAS:
Peso molecular:
352.47
MDL number:
Referencia (SKU) del distribuidor: AA00FBFG-1MG
$549.90
Se envía en 10 días desde el socio de Aldrich
​
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C20H32O5/c1-2-3-6-9-15(21)12-13-17-16(18(22)14-19(17)23)10-7-4-5-8-11-20(24)25/h12-13,15-17,21H,2-11,14H2,1H3,(H,24,25)/b13-12+/t15-,16+,17+/m0/s1
Inchi Key
KJWZYMMLVHIVSU-IYCNHOCDSA-N
Purity
95%
Storage temp.
N/A
Country of Origin
US
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
AABH93DE4773AABH9A956159TA9H93CFBFE7
description
-
description
A solution in methyl acetate
description
A solution in ethanol at 100 µg/ml
description
-
Purity
95%
Purity
98%
Purity
98%
Purity
99.95%
Storage temp.
N/A
Storage temp.
-
Storage temp.
-20C
Storage temp.
-80/-20
Country of Origin
US
Country of Origin
US
Country of Origin
US
Country of Origin
CN
Inchi Code
1S/C20H32O5/c1-2-3-6-9-15(21)12-13-17-16(18(22)14-19(17)23)10-7-4-5-8-11-20(24)25/h12-13,15-17,21H,2-11,14H2,1H3,(H,24,25)/b13-12+/t15-,16+,17+/m0/s1
Inchi Code
1S/C20H30O5/c1-2-3-6-9-15(21)12-13-17-16(18(22)14-19(17)23)10-7-4-5-8-11-20(24)25/h4,7,12-13,15-17,21H,2-3,5-6,8-11,14H2,1H3,(H,24,25)/b7-4+,13-12+/t15-,16+,17+/m0/s1
Inchi Code
1S/C20H32O5/c1-2-3-6-9-15(21)12-13-17-16(18(22)14-19(17)23)10-7-4-5-8-11-20(24)25/h4,7,12-13,15-18,21-22H,2-3,5-6,8-11,14H2,1H3,(H,24,25)/b7-4+,13-12+/t15-,16+,17+,18-/m0/s1
Inchi Code
1S/C20H32O5/c1-2-3-6-9-15(21)12-13-17-16(18(22)14-19(17)23)10-7-4-5-8-11-20(24)25/h4,7,12-13,15-17,19,21,23H,2-3,5-6,8-11,14H2,1H3,(H,24,25)/b7-4-,13-12+/t15-,16+,17+,19+/m0/s1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)