MilliporeSigma
AABH97CD71F3
AA BLOCKS, INC.
Fangchinoline
Sinónimos:
(1beta)-6,6',12-trimethoxy-2,2'-dimethylberbaman-7-ol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C37H40O6N2
Número CAS:
Peso molecular:
608.73
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C37H40N2O6/c1-38-14-12-24-19-31(42-4)33-21-27(24)28(38)16-22-6-9-26(10-7-22)44-32-18-23(8-11-30(32)41-3)17-29-35-25(13-15-39(29)2)20-34(43-5)36(40)37(35)45-33/h6-11,18-21,28-29,40H,12-17H2,1-5H3/t28-,29-/m0/s1
Inchi Key
IIQSJHUEZBTSAT-VMPREFPWSA-N
Purity
98%
Storage temp.
2-8C
Country of Origin
US
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fangchinoline
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)