Saltar a
AABH97CD72AE
AA BLOCKS, INC.
Manool
Sinónimos:
(3R)-5-[(1S,4aS,8aS)-5,5,8a-trimethyl-2-methylenedecahydro-1-naphthalenyl]-3-methyl-1-penten-3-ol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C20H34O1
Número CAS:
Peso molecular:
290.49
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C20H34O/c1-7-19(5,21)14-11-16-15(2)9-10-17-18(3,4)12-8-13-20(16,17)6/h7,16-17,21H,1-2,8-14H2,3-6H3/t16-,17-,19-,20+/m0/s1
Inchi Key
CECREIRZLPLYDM-QGZVKYPTSA-N
Purity
95%
Storage temp.
N/A
Country of Origin
US
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
TA9H9A1D0E92AMBH9614F948ENA514237115
description
-
description
-
description
-
description
-
Purity
95%
Purity
99.88%
Purity
50%
Purity
95
Storage temp.
N/A
Storage temp.
-80/-20
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Storage temp.
4
Country of Origin
US
Country of Origin
CN
Country of Origin
CN
Country of Origin
UA
Inchi Code
1S/C20H34O/c1-7-19(5,21)14-11-16-15(2)9-10-17-18(3,4)12-8-13-20(16,17)6/h7,16-17,21H,1-2,8-14H2,3-6H3/t16-,17-,19-,20+/m0/s1
Inchi Code
1S/C20H34O/c1-7-19(5,21)14-11-16-15(2)9-10-17-18(3,4)12-8-13-20(16,17)6/h7,16-17,21H,1-2,8-14H2,3-6H3/t16-,17-,19-,20+/m0/s1
Inchi Code
1S/C21H40O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(24)25-19-20(23)18-22/h9-10,20,22-23H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9-
Inchi Code
1S/C9H17NO3/c1-8(2,3)13-7(11)9(10)4-5-12-6-9/h4-6,10H2,1-3H3
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Manool
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)