Saltar a
AABH97CD7B60
AA BLOCKS, INC.
rac N,O-Didesmethyl Venlafaxine
Sinónimos:
4-[1-(1-hydroxycyclohexyl)-2-(methylamino)ethyl]phenol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Se envía en 10 días desde el socio de Aldrich
$187.20
25 mg
Se envía en 10 días desde el socio de Aldrich
$455.00
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C15H23O2N1
Número CAS:
Peso molecular:
249.35
MDL number:
Referencia (SKU) del distribuidor: AA009E0C-5MG
$187.20
Se envía en 10 días desde el socio de Aldrich
​
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C15H23NO2/c1-16-11-14(12-5-7-13(17)8-6-12)15(18)9-3-2-4-10-15/h5-8,14,16-18H,2-4,9-11H2,1H3
Inchi Key
MMSWXJSQCAEDLK-UHFFFAOYSA-N
Purity
100%
Storage temp.
N/A
Country of Origin
US
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
AABH30372286AABH303721B9AABH9A21A3F4
description
-
description
-
description
-
description
-
Purity
100%
Purity
-
Purity
98%
Purity
100%
Inchi Key
MMSWXJSQCAEDLK-UHFFFAOYSA-N
Inchi Key
CJNMZHKSKAPHPA-UHFFFAOYSA-N
Inchi Key
KYYIDSXMWOZKMP-HNNXBMFYSA-N
Inchi Key
KYYIDSXMWOZKMP-OAHLLOKOSA-N
Storage temp.
N/A
Storage temp.
-20C
Storage temp.
N/A
Storage temp.
N/A
Country of Origin
US
Country of Origin
US
Country of Origin
US
Country of Origin
US
Inchi Code
1S/C15H23NO2/c1-16-11-14(12-5-7-13(17)8-6-12)15(18)9-3-2-4-10-15/h5-8,14,16-18H,2-4,9-11H2,1H3
Inchi Code
1S/C14H21NO2.ClH/c15-10-13(11-4-6-12(16)7-5-11)14(17)8-2-1-3-9-14;/h4-7,13,16-17H,1-3,8-10,15H2;1H
Inchi Code
1S/C16H25NO2/c1-17(2)12-15(13-6-8-14(18)9-7-13)16(19)10-4-3-5-11-16/h6-9,15,18-19H,3-5,10-12H2,1-2H3/t15-/m0/s1
Inchi Code
1S/C16H25NO2/c1-17(2)12-15(13-6-8-14(18)9-7-13)16(19)10-4-3-5-11-16/h6-9,15,18-19H,3-5,10-12H2,1-2H3/t15-/m1/s1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)