MilliporeSigma
AABH97CD7E71
AA BLOCKS, INC.
Ofurace
Sinónimos:
2-chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(2-oxotetrahydro-3-furanyl)acetamide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C14H16O3N1Cl1
Número CAS:
Peso molecular:
281.74
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C14H16ClNO3/c1-9-4-3-5-10(2)13(9)16(12(17)8-15)11-6-7-19-14(11)18/h3-5,11H,6-8H2,1-2H3
Inchi Key
OWDLFBLNMPCXSD-UHFFFAOYSA-N
Storage temp.
N/A
Country of Origin
US
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)