MilliporeSigma
AABH97D2AD8A
AA BLOCKS, INC.
L-Ornithine,N5-(4,5-dihydro-4-methyl-5-oxo-1H-imidazol-2-yl)-
Sinónimos:
(2S)-2-amino-5-[(5-methyl-4-oxo-4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)amino]pentanoic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C9H16O3N4
Número CAS:
Peso molecular:
228.25
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C9H16N4O3/c1-5-7(14)13-9(12-5)11-4-2-3-6(10)8(15)16/h6,14H,2-4,10H2,1H3,(H,15,16)(H2,11,12,13)/t6-/m0/s1
Inchi Key
SGYDNAPOJZORFJ-LURJTMIESA-N
Country of Origin
US
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)