MilliporeSigma
AABH97D2D3FB
AA BLOCKS, INC.
Pterosin A
Sinónimos:
(S)-6-(2-hydroxyethyl)-2-(hydroxymethyl)-2,5,7-trimethyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C15H20O3
Número CAS:
Peso molecular:
248.32
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C15H20O3/c1-9-6-11-7-15(3,8-17)14(18)13(11)10(2)12(9)4-5-16/h6,16-17H,4-5,7-8H2,1-3H3/t15-/m0/s1
Inchi Key
BDZJLPDYMKPKGC-HNNXBMFYSA-N
Purity
98%
Storage temp.
N/A
Country of Origin
US
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)