MilliporeSigma
AABH97D2E2D3
AA BLOCKS, INC.
Dynasore hydrate
Sinónimos:
N'-[(E)-(3,4-dihydroxyphenyl)methylidene]-3-hydroxy-2-naphthohydrazide hydrate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C18H16O5N2
Número CAS:
Peso molecular:
340.34
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C18H14N2O4.H2O/c21-15-6-5-11(7-17(15)23)10-19-20-18(24)14-8-12-3-1-2-4-13(12)9-16(14)22;/h1-10,21-23H,(H,20,24);1H2/b19-10+;
Inchi Key
FKWZHQSDBMSHTN-ZIOFAICLSA-N
Storage temp.
N/A
Country of Origin
CN
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)