MilliporeSigma
AABH9BD8EA22
AA BLOCKS, INC.
2,8,9-Trimethyl-2,5,8,9-tetraaza-1-phosphabicyclo[3.3.3]undecane hydrochloride
Sinónimos:
2,8,9-trimethyl-2,5,8,9-tetraaza-1-phosphabicyclo[3.3.3]undecane hydrochloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C9H22N4Cl1P1
Número CAS:
Peso molecular:
252.73
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C9H21N4P.ClH/c1-10-4-7-13-8-5-11(2)14(10)12(3)6-9-13;/h4-9H2,1-3H3;1H
Inchi Key
QKTVLAVMLZQIEI-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Storage temp.
N/A
Country of Origin
US
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)