Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H6BFO3
Número CAS:
Peso molecular:
167.93
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleServicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
4-Fluoro-3-formylphenylboronic acid, ≥95%
InChI
1S/C7H6BFO3/c9-7-2-1-6(8(11)12)3-5(7)4-10/h1-4,11-12H
SMILES string
OB(O)c1ccc(F)c(C=O)c1
InChI key
YABSTJQEBSKPCG-UHFFFAOYSA-N
assay
≥95%
form
solid
mp
215-220 °C
functional group
aldehyde
fluoro
storage temp.
2-8°C
Application
Reactant for:
- Preparation of arylmethylpyrrolidinylmethanols and amine derivatives via reaction with MIDA, followed by Suzuki reaction with halides or amination with amines
- Preparation of N-(biarylsulfonyl) a-amino acids as MMP-12 inhibitors using a genetic algorithm
- Preparation of para-substituted formylarylboronic esters for regioselective Suzuki-Miyaura cross-coupling with bromobenzene
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?