Saltar a
E2000
Ergosterol
95%
Sinónimos:
3β-Hydroxy-5,7,22-ergostatriene, 5,7,22-Ergostatrien-3β-ol, Provitamin D2
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C28H44O
Número CAS:
Peso molecular:
396.65
EC Number:
200-352-7
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2338604
assay
95%
optical activity
[α]23/D −127.5°, c = 1.2 in chloroform
mp
156-158 °C (lit.)
SMILES string
[H][C@@]1(CC[C@@]2([H])C3=CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C)[C@H](C)\C=C\[C@H](C)C(C)C
InChI
1S/C28H44O/c1-18(2)19(3)7-8-20(4)24-11-12-25-23-10-9-21-17-22(29)13-15-27(21,5)26(23)14-16-28(24,25)6/h7-10,18-20,22,24-26,29H,11-17H2,1-6H3/b8-7+/t19-,20+,22-,24+,25-,26-,27-,28+/m0/s1
InChI key
DNVPQKQSNYMLRS-APGDWVJJSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ergosterol
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)