Saltar a
GF11368593
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
foil, 0.2m coil, 0.025mm thickness, as rolled
Sinónimos:
CU070280
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
1 ea
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
$582.00
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
31152304
eCl@ss:
32039090
$582.00
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
foil (coil - as rolled)
composition
Cu98Be2
reaction suitability
core: beryllium, core: copper
manufacturer/tradename
Goodfellow 113-685-93
size × thickness
0.2 m × 0.025 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
GF34299973GF47995374GF80016218
description
foil, 0.2m coil, 0.025mm thickness, as rolled
description
foil, 1m coil, 0.025mm thickness, as rolled
description
foil, 0.2m coil, 0.01mm thickness, as rolled
description
1000mm wire, 0.5mm diameter, hard, straight wire
form
foil (coil - as rolled)
form
foil (coil - as rolled)
form
foil (coil - as rolled)
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 113-685-93
manufacturer/tradename
Goodfellow 342-999-73
manufacturer/tradename
Goodfellow 479-953-74
manufacturer/tradename
Goodfellow 800-162-18
size × thickness
0.2 m × 0.025 mm
size × thickness
1 m × 0.025 mm
size × thickness
0.2 m × 0.01 mm
size × thickness
-
composition
Cu98Be2
composition
Cu98Be2
composition
Cu98Be2
composition
Cu98Be2
reaction suitability
core: beryllium
reaction suitability
core: copper, core: beryllium
reaction suitability
core: beryllium, core: copper
reaction suitability
core: copper, core: beryllium
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)