Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41121800
Capacity:
500 mL
Material:
round amber glass bottle
Sterility:
non-sterile
Feature:
graduations, without cap, with printed trace code, without pouring ring
Packaging:
pack of 10 ea
El producto SLW1519/08 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlematerial
round amber glass bottle
joint
Joints threaded neck (GL45)
sterility
non-sterile
feature
graduations, without cap, with printed trace code, without pouring ring
packaging
pack of 10 ea
manufacturer/tradename
SciLabware 1519/08
H
176 mm
body diam.
86 mm
capacity
500 mL
General description
- Bottles only. Supplied without cap or pouring ring
- Complies with ISO 4796
- Manufactured from amber-coated borosilicate glass
- UV absorbent up to 500 nm
- Ideal for storage of light sensitive materials
- Printed with Trace Code for downloadable batch certificate
- Batch certificate available to download from www.scilabware.com
Legal Information
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pyrex® Media-Lab Bottles, amber glass, with-out cap and pouring ring, with printed trace code
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?