Saltar al contenido
MilliporeSigma

810321P

Avanti

Cyanine 5 free acid

new

Avanti Research - A Croda Brand

Sinónimos:

1-(5-carboxypentyl)-3,3-dimethyl-2-((1E,3E)-5-((E)-1,3,3-trimethylindolin-2-ylidene)penta-1,3-dien-1-yl)-3H-indol-1-ium chloride hydrate

Iniciar sesión para ver los posibles precios especiales de su organización

Seleccione un Tamaño


Acerca de este artículo

Fórmula empírica (notación de Hill):
C32H39ClN2O2
Peso molecular:
519.12
UNSPSC Code:
12352211
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle

biological source

synthetic

assay

>99% (TLC)

form

powder

packaging

pkg of 1 × 10 mg (810321P-10MG)

manufacturer/tradename

Avanti Research - A Croda Brand

fluorescence

λex 640 nm; λem 670 nm

lipid type

fluorescent lipids

shipped in

dry ice

storage temp.

−20°C

SMILES string

[Cl-].CN1\C(=C\C=C\C=C\C2=[N+](CCCCCC(O)=O)c3ccccc3C2(C)C)C(C)(C)c2ccccc12

Categorías relacionadas

General description

Cyanine 5, free acid is a near-infrared fluorescent probe that can be used to label biomolecules such as peptides. 

Features and Benefits

These probes have similar fluorescent profiles to fluorescein based probes with increased photostability and water solubility.

Legal Information

Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC

Elija entre una de las versiones más recientes:

Certificados de análisis (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Documentos section.

Si necesita más asistencia, póngase en contacto con Atención al cliente

¿Ya tiene este producto?

Encuentre la documentación para los productos que ha comprado recientemente en la Biblioteca de documentos.

Visite la Librería de documentos

Nuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.

Póngase en contacto con el Servicio técnico