Iniciar sesión para ver los posibles precios especiales de su organización
Seleccione un Tamaño
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C30H37ClN2O2
Peso molecular:
493.08
UNSPSC Code:
12352211
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleServicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlebiological source
synthetic
assay
>99% (TLC)
form
powder
packaging
pkg of 1 × 10 mg (810325P-10MG)
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand
fluorescence
λex 550 nm; λem 570 nm
lipid type
fluorescent lipids
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Cl-].CN1\C(=C\C=C\C2=[N+](CCCCCC(O)=O)c3ccccc3C2(C)C)C(C)(C)c2ccccc12
Categorías relacionadas
General description
Cyanine 3, free acid is a near-infrared fluorescent probe that can be used to label biomolecules such as peptides.
Legal Information
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Encuentre la documentación para los productos que ha comprado recientemente en la Biblioteca de documentos.
Nuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.
Póngase en contacto con el Servicio técnico