MilliporeSigma
810339P
Avanti
Cyanine 3.5 free acid
new
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
3-(5-carboxypentyl)-1,1-dimethyl-2-((1E,3E)-3-(1,1,3-trimethyl-1,3-dihydro-2H-benzo[e]indol-2-ylidene)prop-1-en-1-yl)-1H-benzo[e]indol-3-ium chloride
Iniciar sesión para ver los posibles precios especiales de su organización
Seleccione un Tamaño
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C38H41ClN2O2
Peso molecular:
593.20
UNSPSC Code:
12352211
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
synthetic
assay
>99% (TLC)
form
powder
packaging
pkg of 1 × 10 mg (810339P-10MG)
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand
fluorescence
λex 585 nm; λem 610 nm
lipid type
fluorescent lipids
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Cl-].CN1\C(=C\C=C\C2=[N+](CCCCCC(O)=O)c3ccc4ccccc4c3C2(C)C)C(C)(C)c2c1ccc1ccccc21
Categorías relacionadas
General description
Cyanine 3.5, free acid is a near-infrared fluorescent probe that can be used to label biomolecules such as peptides.
Legal Information
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)