MilliporeSigma
860801P
Avanti
2-ACC
new
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
2-ACC, 2-α-carboxy cholestanol
Iniciar sesión para ver los posibles precios especiales de su organización
Seleccione un Tamaño
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C28H48O3
Peso molecular:
432.68
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.21
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
synthetic
assay
>99% (TLC)
form
powder
packaging
pkg of 1 × 5 mg (860801P-5MG)
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CCC2C3CCC4C[C@@H](O)[C@@H](C[C@]4(C)C3CC[C@]12C)C(O)=O
Categorías relacionadas
General description
2-ACC is a synthetic Cholestanol; these compounds differ from cholesterol due to the lack of a double bond at the 5,6 position. Cholestanols have typically been used in the past to study the effects of sterols on liver function and cholesterol metabolism.
Application
Lipids Research
Legal Information
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)