Saltar al contenido
MilliporeSigma

867210P

Avanti

SquareFluor 627/647, free acid

new

Avanti Research - A Croda Brand

Sinónimos:

(E)-2-(((E)-1-(5-carboxypentyl)-3,3-dimethylindolin-2-ylidene)methyl)-3-oxo-4-((1,3,3-trimethyl-3H-indol-1-ium-2-yl)methylene)cyclobut-1-en-1-olate

Iniciar sesión para ver los posibles precios especiales de su organización

Seleccione un Tamaño


Acerca de este artículo

Fórmula empírica (notación de Hill):
C33H36N2O4
Peso molecular:
524.65
UNSPSC Code:
12352211
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle

biological source

synthetic

assay

>99% (TLC)

form

powder

packaging

pkg of 1 × 10 mg (867210P-10MG)

manufacturer/tradename

Avanti Research - A Croda Brand

fluorescence

λex 627 nm; λem 647 nm

lipid type

fluorescent lipids

shipped in

dry ice

storage temp.

−20°C

SMILES string

C[N+]1=C(\C=C2/C([O-])=C(/C=C3/N(CCCCCC(O)=O)c4ccccc4C3(C)C)C2=O)C(C)(C)c2ccccc12

Categorías relacionadas

General description

Squaraine probes feature a distinctive squaric acid derived aromatic ring which leaves the probe vulnerable to nucleophilic attack which destroys its fluorescent ability. This limitation has historically prevented these probes from being studied as much as other probes. However, recent advancements in their synthetic design has helped address these challenges and brought them to the forefront of fluorescent imaging. Squaraines are valued for their extremely intense absorption bands, good photoconductivity, excellent photostability, and high quantum yield. 

Legal Information

Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC

Elija entre una de las versiones más recientes:

Certificados de análisis (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Documentos section.

Si necesita más asistencia, póngase en contacto con Atención al cliente

¿Ya tiene este producto?

Encuentre la documentación para los productos que ha comprado recientemente en la Biblioteca de documentos.

Visite la Librería de documentos

Nuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.

Póngase en contacto con el Servicio técnico