Saltar a
BDPH9BCC184B
Bide Pharmatech
N,N'-Dimethylpentane-1,5-diamine
Sinónimos:
N~1~,N~5~-dimethyl-1,5-pentanediamine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C7H18N2
Número CAS:
Peso molecular:
130.23
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C7H18N2/c1-8-6-4-3-5-7-9-2/h8-9H,3-7H2,1-2H3
Inchi Key
BESLVGXJZXNIJE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N,N'-Dimethylpentane-1,5-diamine
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)