Saltar al contenido
MilliporeSigma

Saltar a

BDPH9BCC27E8

Bide Pharmatech

1-(3,4-Dichlorophenyl)butan-1-amine hydrochloride

Sinónimos:

1-(3,4-dichlorophenyl)-1-butanamine hydrochloride

Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.

Seleccione un Tamaño

Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio

Acerca de este artículo

Fórmula lineal:
C10H14N1Cl3
Número CAS:
Peso molecular:
254.59
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle


Inchi Code

1S/C10H13Cl2N.ClH/c1-2-3-10(13)7-4-5-8(11)9(12)6-7;/h4-6,10H,2-3,13H2,1H3;1H

Inchi Key

GVPJQUXPUXYTFC-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Inert atmosphere, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid



Still not finding the right product?


hstatements

Palabra de advertencia

Warning

Pictogramas

Exclamation mark


Elija entre una de las versiones más recientes:

Certificados de análisis (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Documentos section.

Si necesita más asistencia, póngase en contacto con Atención al cliente

¿Ya tiene este producto?

Encuentre la documentación para los productos que ha comprado recientemente en la Biblioteca de documentos.

Visite la Librería de documentos