Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleInchi Code
1S/C24H16N2/c1-2-8-16(9-3-1)26-21-13-7-5-11-18(21)24-22(26)15-14-20-23(24)17-10-4-6-12-19(17)25-20/h1-15,25H
Inchi Key
NDGWKRXBXFUTMQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow to brown powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-Phenyl-5,8-dihydroindolo[2,3-c]carbazole
hstatements
Indicaciones de precaución
Palabra de advertencia
Warning
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?