Saltar a
BDPH9BCC394E
Bide Pharmatech
2-((4-Aminophenyl)amino)ethanol
Sinónimos:
2-(4-aminoanilino)ethanol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C8H12O1N2
Peso molecular:
152.2
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C8H12N2O/c9-7-1-3-8(4-2-7)10-5-6-11/h1-4,10-11H,5-6,9H2
Inchi Key
RBUQOUQQUQCSAU-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)