Saltar a
BDPH9BCCBC6B
Bide Pharmatech
4-Chloro-1,10-phenanthroline
Sinónimos:
4-chloro[1,10]phenanthroline
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C12H7N2Cl1
Número CAS:
Peso molecular:
214.65
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C12H7ClN2/c13-10-5-7-15-12-9(10)4-3-8-2-1-6-14-11(8)12/h1-7H
Inchi Key
BAEVILLEIGDCDN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Chloro-1,10-phenanthroline
hstatements
Palabra de advertencia
Danger
Pictogramas
Skull and crossbones
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)