MilliporeSigma
Get up to 22% off for Pi Day until 3/26.Save Now
BDPH9BCCC19D
Bide Pharmatech
1,4-Dibromo-2,5-dimethylbenzene
Sinónimos:
1,4-dibromo-2,5-dimethylbenzene
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C8H8Br2
Número CAS:
Peso molecular:
263.96
MDL number:
Inchi Code
1S/C8H8Br2/c1-5-3-8(10)6(2)4-7(5)9/h3-4H,1-2H3
Inchi Key
QENIALCDPFDFHX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Melting Point
72-74C
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)