MilliporeSigma
BDPH9BCCC2CD
Bide Pharmatech
5-Methylnicotinamide
Sinónimos:
5-methylnicotinamide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C7H8O1N2
Número CAS:
Peso molecular:
136.15
MDL number:
Inchi Code
1S/C7H8N2O/c1-5-2-6(7(8)10)4-9-3-5/h2-4H,1H3,(H2,8,10)
Inchi Key
BCCUXBGEPLKSEX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)