Saltar a
BDPH9BCCF270
Bide Pharmatech
3-Iodo-1-methylpyridin-2(1H)-one
Sinónimos:
3-iodo-1-methylpyridin-2(1H)-one
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C6H6O1N1I1
Número CAS:
Peso molecular:
235.02
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C6H6INO/c1-8-4-2-3-5(7)6(8)9/h2-4H,1H3
Inchi Key
RMGDJLOUEQWPOU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or Semi-Solid or Liquid or Lump
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Iodo-1-methylpyridin-2(1H)-one
hstatements
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)