Saltar a
BDPH9BCCFA4F
Bide Pharmatech
2-Fluoropyridine
Sinónimos:
2-fluoropyridine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C5H4N1F1
Peso molecular:
97.09
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C5H4FN/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1-4H
Inchi Key
MTAODLNXWYIKSO-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)