Acerca de este artículo
Inchi Code
1S/C23H32N2O2/c1-15(2)19-13-18(27-17-11-9-8-10-12-17)14-20(16(3)4)21(19)24-22(26)25-23(5,6)7/h8-16H,1-7H3,(H2,24,25,26)
Inchi Key
WLIVADBOJWNAPY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
hstatements
signalword
Warning
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?