MilliporeSigma
BDPH9BCD024E
Bide Pharmatech
9,9-Bis(2-ethylhexyl)-2,7-diiodo-9H-fluorene
Sinónimos:
9,9-bis(2-ethylhexyl)-2,7-diiodo-9H-fluorene
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C29H40I2
Número CAS:
Peso molecular:
642.45
MDL number:
Inchi Code
1S/C29H40I2/c1-5-9-11-21(7-3)19-29(20-22(8-4)12-10-6-2)27-17-23(30)13-15-25(27)26-16-14-24(31)18-28(26)29/h13-18,21-22H,5-12,19-20H2,1-4H3
Inchi Key
BKFQJJIOFQOZEO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or viscous liquid or liquid or lump
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)