Acerca de este artículo
Inchi Code
1S/C9H6ClFO/c10-7-3-1-5-6(9(7)11)2-4-8(5)12/h1,3H,2,4H2
Inchi Key
VRURYMJQFZRENG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow to grey powder or crystals
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?