Saltar a
BDPH9BCD0B9A
Bide Pharmatech
S-(3-Oxopropyl) ethanethioate
Sinónimos:
S-(3-oxopropyl) ethanethioate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C5H8O2S1
Número CAS:
Peso molecular:
132.18
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C5H8O2S/c1-5(7)8-4-2-3-6/h3H,2,4H2,1H3
Inchi Key
LLGHPZSANAZMFY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Storage temp.
Inert atmosphere, store in freezer, under -20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under S-(3-Oxopropyl) ethanethioate
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)