MilliporeSigma
BDPH9BCD35EA
Bide Pharmatech
2-Amino-4-methylpentanamide
Sinónimos:
2-amino-4-methylpentanamide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C6H14O1N2
Número CAS:
Peso molecular:
130.19
MDL number:
Inchi Code
1S/C6H14N2O/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H2,8,9)
Inchi Key
FORGMRSGVSYZQR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Danger
pictograms
Corrosion
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)