Saltar a
BDPH9BCD4052
Bide Pharmatech
2-(Methylsulfonyl)-4-(pyridin-3-yl)pyrimidine
Sinónimos:
2-(methylsulfonyl)-4-(3-pyridinyl)pyrimidine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C10H9O2N3S1
Número CAS:
Peso molecular:
235.27
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C10H9N3O2S/c1-16(14,15)10-12-6-4-9(13-10)8-3-2-5-11-7-8/h2-7H,1H3
Inchi Key
YOORFANBYYVNMQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
hstatements
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)