Saltar a
BDPH9BCD40AE
Bide Pharmatech
2-Bromo-1-(4-chloro-3-fluorophenyl)ethanone
Sinónimos:
2-bromo-1-(4-chloro-3-fluorophenyl)ethanone
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C8H5O1Cl1Br1F1
Número CAS:
Peso molecular:
251.48
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C8H5BrClFO/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5/h1-3H,4H2
Inchi Key
CZERMIWLAGUTQP-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Indicaciones de precaución
Palabra de advertencia
Danger
Pictogramas
Corrosion
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)